Learn More
Kinesis™ Flacons à micro-ondes
Marque:  Kinesis™ VMW02-C-100-SB
Code produit. 15178102
  • 554.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
KX, à utiliser avec les systèmes d’initialisation (EXP uniquement) de Biotage, verre borosilicaté hydrolytique de première classe exempt de contamination, septa refermable, 40°C à 300°C, 0,5 ml à 2,0 ml