Learn More
SGE™ Seringues pour micro-volumes
La protection du piston minimise le risque de flexion
Marque:  SGE™ 002839
Code produit. 15268453
  • 84.60€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Corps en verre borosilicaté étendu avec piston renforcé pour une protection supplémentaire du piston
  • Précision et reproductibilité de ±1 %
  • Volume : 10 μL
  • Diamètre du corps : 6,5 mm, 8 mm pour piston guidé
  • Longueur de l’échelle : 54,1mm
Pour faire des injections de micro-volumes de 1,5 μl à 8 μl
Spécification
Spécification
Borosilicate Glass
0,63 mm
1,65 in
42 mm
10 μl
Fixe
23 G
Pour faire des injections de micro-volumes de 1,5 μl à 8 μl
1,65 in
Seringue manuelle pour micro-volumes
Cône