Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit de micro-flacons
Code produit. 15380472 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 à 0,5 ml
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15380472
Marque: SPEX CertiPrep™ 6757
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Idéal pour le broyage de très petites quantités d’échantillons tels que les tissus végétaux et animaux, les semences, les textiles, les produits pharmaceutiques, les cheveux et les os.
Ces kits de micro-flacons à utiliser avec les Freezer/Mill SPEX SamplePrep sont parfaits pour le broyage de très petites quantités d’échantillons tels que les tissus végétaux et animaux, les semences, les textiles, les produits pharmaceutiques, les cheveux et les os. Il est composé de trois micro-flacons contenus dans un porte-flacons pour permettre le traitement simultané de trois échantillons jusqu’à 0,5 g et de 0,1 à 0,5 ml.
  • Broie simultanément trois échantillons dans le Freezer/Mill 6870, lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur multi-flacons 6806
  • Capacité de broyage d’échantillons de 0,1 à 0,5 grammes
  • Résiste à la température de l’azote liquide
  • Le flacon de broyage fermé empêche la contamination croisée des échantillons, retient les produits volatils et contrôle les échantillons dangereux ou critiques
  • Le porte-flacon unique permet à l’azote liquide de circuler librement autour de chaque micro-flacon
  • L’outil d’extraction d’échantillons des micro-flacons 6753C facilite le retrait des échantillons broyés des cylindres centraux
Spécification
Capacité (métrique) 0,1 à 0,5 ml
Description Broie trois échantillons à la fois, lorsqu’ils sont utilisés avec un adaptateur multi-flacons 6806
Quantité d’emballage 3 micro-flacons
Poids (métrique) 0,1 à 0,5 g