Learn More
Kinematica™ Mélangeur de laboratoire Microtron™ MB 550
Code produit. 11940049 Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
Vitesse:
1000 à 15 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11940049
Marque: Kinematica™ 36010005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les opérations intenses de mélange, de dispersion, d’homogénéisation, d’émulsification et de hachage de matériaux pouvant être découpés
  • Mélange, dispersion, homogénéisation, émulsification avec des liquides
  • Traitement sans poussière d’échantillons secs tels que le foin
Spécification
Type de produit Mélangeur de laboratoire
Vitesse 1000 à 15 000 tr/min
Tension 230 V
Puissance 550 W
Plage de volume (métrique) 125 ml à 1 L
Hauteur (métrique) 245 mm
À utiliser avec (application) Pour le mélange, la dispersion, l’homogénéisation, l’émulsion et la fragmentation de matériaux pouvant être découpés
Modèle MB 550 avec câble d’alimentation UE
Niveau sonore 72 dBA à 15 000 tr/min
Poids (métrique) 4,4 kg