Learn More
KARTELL Microtitration Plate
The Microtitration Plate has 96 sample wells, available in two shapes: flat bottom and V-bottom.
55.95€ - 58.95€
Spécification
Code-barres | No Barcode |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Type de liaison | None |
Code produit | Marque | Type de puits | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de puits | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12830923
|
KARTELL
02620/S |
Flat Bottom (F-well) | Sterile |
58.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12850923
|
KARTELL
02622/S |
Conical Bottom (V-well) | Sterile |
58.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10459402
|
KARTELL
0262200 |
Conical Bottom (V-well) | Non-sterile |
55.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
- Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Spécification
No Barcode | |
8 x 12 | |
None | |
Polystyrene | |
Non-treated |
Standard | |
Not Autoclavable | |
Clear | |
96 |