Learn More
Thermo Scientific™ Kits universels MicroTest™
Maintenez la viabilité des virus chlamydiae, mycoplasme et uréaplasma pendant le transport et le stockage grâce à des kits avec supports et écouvillons traditionnels et à micro-pointes.
488.00€
Spécification
Type de produit | Kit Universal |
---|---|
Format | Tube |
Quantité | 100 kits/boîte |
Shaft Material | Plastique, acier inox |
Types de pointes | Embout traditionnel et micro |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Volume (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Volume (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13285539
|
Thermo Scientific™
R12578 |
Kit universel M4RT | 100 kits/boîte | 3 ml | Virus chlamydiae | N/A | |||
Description
Maintenir la viabilité et le dénombrement des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus, chlamydiae, mycoplasme et uréaplasma avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de collecte et de transport et un emballage sûr et fiable. Les kits universels Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis en quatre formulations de milieux et comprennent un écouvillon en polyester à embout traditionnel en plastique et un écouvillon en polyester à embout micro en acier inoxydable et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po. pour un transport en toute sécurité.
Conçu pour la collecte, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de Chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes. Les produits MicroTest de Thermo Scientific sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.MicroTest™ M4™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des Chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
MicroTest™ M4 RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des Chlamydiae.
MicroTest™ M5™ contient de la vancomycine, de l’amphotéricine B, de la colistine et des stabilisants protéiques pour le transport des virus, des Chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des Chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Les kits universels MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles en verre, une enveloppe avec un arbre en plastique, un écouvillon en polyester à embout traditionnel, un écouvillon en polyester à arbre en acier inox et à micro-embout et un sachet à joint à glissière de 6 x 9 po.
Gardez votre laboratoire dans la bonne direction grâce à un ensemble fiable de solutions pour le transport, la tenue, l’entretien et le stockage de cultures à long terme grâce à la gamme de supports de collecte et de transport MicroTest.
Résultats fiables et éprouvés
- Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
- Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
- Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunodosages enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
- Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
- Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
- Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
- Des tubes solides et résistants aux coupures avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
- Les kits comprennent un sachet en polypropylène résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité sur lesquels repose votre laboratoire.
Spécification
Kit Universal | |
100 kits/boîte | |
Embout traditionnel et micro |
Tube | |
Plastique, acier inox |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 18 mois