Learn More
Thermo Scientific™ Tube de 3 ml M4RT MicroTest™, rouge
Click to view available options
Quantité:
72 tubes/sachet
Conditionnement:
72 pièces
Description
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, chlamydiae, mycoplasma et ureaplasma avec des milieux de qualité supérieure fournis par les experts en milieux. Les tubes Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis dans quatre formulations de milieux pour une flexibilité de transport et de stockage.
Conçus pour le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes, les produits Thermo Scientific MicroTest sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae.
Les tubes MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles en verre.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiables pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Résultats fiables et éprouvés
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.
Veuillez nous contacter. Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae.
Les tubes MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles en verre.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiables pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Résultats fiables et éprouvés
- Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
- Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
- Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
- Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
- Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
- Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
- Des tubes solides et résistants aux coupures avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
- Les kits comprennent un sachet en polypropylène résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.
Veuillez nous contacter. Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de tubes M4 RT |
| Format | Tube |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Compatibilité | Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN |
| Description | Tube de 3 ml M4RT, rouge |
| À utiliser avec (application) | Virus chlamydiae |
| Conditionnement | conditionnement en boîtes compartimentées |
| Quantité | 72 tubes/sachet |
| Conditions de stockage | 2°C à 30°C |
| Température de transport | 2°C à 30°C |
| Afficher plus |