Learn More
Thermo Scientific™ Tube M4RT MicroTest™ sans microbilles, lilas
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’ uréaplasmes avec des milieux de qualité supérieure fournis par les experts en milieux.
Marque: Thermo Scientific™ TV4002V
Description
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, de chlamydiae,de mycoplasmes, et d’ uréaplasmes avec des milieux de qualité supérieure fournis par les experts en milieux. Les tubes Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis dans quatre formulations de milieux pour une flexibilité de transport et de stockage.
Conçus pour le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’ uréaplasmes, les produits Thermo Scientific MicroTest sont de qualité supérieure. De la formulation au conditionnement, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
Le M4RT™ MicroTest™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des Chlamydiae.
Les tubes MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles en verre.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiable pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme grâce à la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Des résultats fiables et éprouvés
- Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
- Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
- Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
- Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
- Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
- Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
- Des tubes solides et résistants aux coupures avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
- Les kits comprennent un sachet en polypropylène résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.
Veuillez nous contacter. Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Kit de tubes | |
Lilas | |
Tube M4RT sans microbilles, lilas | |
Conditionnés en boîtes compartimentées | |
De 2° à 30°C |
Tube | |
Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN | |
Virus | |
100 tubes/paquet | |
3 mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.