Learn More
BD Tubes Microtainer™ avec bouchon Microgard™
Conçu lorsque seules les plus petites quantités de sang sont nécessaires. Les tubes BD Microtainer™ avec bouchon Microgard™ sont codés par couleur pour correspondre au type de prélèvement sanguin et sont marqués avec le niveau de remplissage correct pour l’anticoagulant.
0.86€ - 635.00€
Spécification
Type de produit Microtube de prélèvement avec bouchon de sécurité
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Microgardtrade;
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur de bouchon Additif Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur de bouchon Additif Description Prix Quantité et disponibilité  
12947646
Afficher les documents
BD
365966
Vert Héparinate de lithium Tube plasma non affecté, sans latex
131.00€
200 pièces
16408763
Afficher les documents
BD
365966
Vert Héparinate de lithium Tube plasma non affecté, sans latex Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12957646
Afficher les documents
BD
365986
Vert menthe Séparateur d’héparine de lithium et de plasma Tube plasma non affecté, sans latex
399.00€
200 pièces
12927406
Afficher les documents
BD
365968
Or Gel de séparation Tube sérum affecté, sans latex
635.00€
200 pièces
16221441
Afficher les documents
BD
365968
Or Gel de séparation Tube sérum affecté, sans latex Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15416353
Afficher les documents
BD
365968
Or Gel de séparation Tube sérum affecté, sans latex Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12937646
Afficher les documents
BD
365993
Gris Sodium Fluoride EDTA Tube EDTA non affecté, sans latex
105.00€
200 pièces
12977646
Afficher les documents
BD
365964
Rouge Sans additif Tube capillaire simple affecté, sans latex
111.00€
200 pièces
10346134
Afficher les documents
BD
365975
Lavande K2EDTA Tube EDTA non affecté, sans latex
505.00€
200 pièces
16418763
Afficher les documents
BD
365975
Lavande K2EDTA Tube EDTA non affecté, sans latex Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les tubes BD Microtainer™ sont utilisés pour le prélèvement, le transport et le traitement du sang capillaire ou veineux à partir de la perforation cutanée. Il est idéal pour une utilisation avec les nourrissons, les enfants, les patients en service de gériatrie ou en situation d’urgence lorsque seules les plus petites quantités de sang sont nécessaires.
  • Diamètre plus large (8 mm) pour faciliter le prélèvement et améliorer le mélange
  • Les bouchons à code couleur correspondent au système de codage couleur Vacutainer™ standard pour faciliter l’identification
  • Disponibles avec une variété d’additifs pour une utilisation dans différents tests
  • Des tubes teintés couleur ambre sont disponibles pour les analytes sensibles à la lumière
  • Pelle de prélèvement intégrée et lignes de remplissage visibles
  • Le bouchon à rotation assistée Microgard™ réduit le risque d’éclaboussures lors de l’ouverture du bouchon afin de le protéger contre l’exposition
  • Le bouchon peut être utilisé avec un prolongateur de tube pour une utilisation dans les portoirs de 13 x 75 mm
Spécification
Spécification
Microtube de prélèvement avec bouchon de sécurité
Non stérile
8 mm
200 Paquets
Polypropylène
Microgardtrade;
Oui
Prélèvement, transport et traitement du sang (capillaire) de perforation cutanée
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Tubes Microtainer™ avec bouchon Microgard™