Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique MICROSTAR
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
50 à 1 000 tr/min
50 à 2 000 tr/min
Capacité:
5 L
10 L
Couple:
15 Ncm
7,5 Ncm
Viscosité:
4 000 mPas
8000 mPas
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gain d’espace et performances élevées
- Fonctionnalités de base idéales
- Conception compacte
- Fiable
- Couple constant garantie sur toute la plage de régime
- Utilisation simple à l’aide d’un bouton rotatif stable
- Mises à jour logicielles régulières disponibles via l’interface USB
Spécification
Spécification
| Vitesse | 50 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 5 L |
| Affichage | LED |
| Tension | 100/240 V, tension CC : 24 V |
| Puissance | 32 W |
| Dimensions (L x l x H) | 60 x 173 x 126 mm |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V, 50/60 Hz, 32 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Taille du porte-échantillon | 0,5 à 8 mm |
| Comprend | Interface USB |
| Afficher plus |