Learn More
IKA™ Agitateur numérique MICROSTAR 30
Agitateurs faciles à utiliser qui associent des fonctionnalités de base à une conception compacte.
Marque: IKA™ 0025004884
984.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception compacte - La conception réduite et l’accent mis sur les aspects les plus essentiels font des agitateurs des compagnons de laboratoire fiables
- Facilité d’utilisation - Le fonctionnement s’effectue à l’aide d’un bouton rotatif stable
- L’affichage indique clairement la vitesse de rotation
- Mises à jour rapides : les mises à jour logicielles régulières peuvent être effectuées rapidement et simplement via l’interface USB
Spécification
500 tr/min | |
LED | |
32 W | |
50/60 Hz | |
Max. 30 Ncm | |
1,26 kg |
20 L | |
100/240 V | |
60 x 173 x 126 mm | |
CC sans balais | |
20 000 mPas max. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IKA™ Agitateur numérique MICROSTAR 30 > Capacité : 20 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu