Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Supor
Élimination des particules pour une durée de vie plus longue des colonnes HPLC et UHPLC.
Marque:  Cytiva MCPM45C67
Code produit. 17184751
  • 242.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
  • Pour des échantillons de 0,5 à 5 ml
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Wildberry
PES
Non stérile
0,5 à 5 mL (échantillon)
EFA :3,3 cm2
0,45 μm
24/boîte