Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope, à encoche
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
76 x 26 mm
Quantité:
50 pièces par boîte
Épaisseur (métrique):
0.8 - 1.0 mm
de 1 à 1,2 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Scintillement verdâtre réduit
- Transparence optimale et parfaite garantie
- Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 26 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Épaisseur (métrique) | 0.8 - 1.0 mm |
| Couleur | Extra-blanc |
| Certifications/Conformité | ISO8037/I |
| Revêtement | Sans revêtement |
| Quantité | 50 pièces par boîte |
| Surface d’écriture | Non |
| Dimensions (L x l) | 76 x 26 mm |