Learn More
Invitrogen™ Neurite Outgrowth Staining Kit
Le kit de coloration de l’excroissance des neurites Molecular Probes™ permet une mesure rapide et simple de l’excroissance des neurites et de la viabilité cellulaire dans un même échantillon.
Marque: Invitrogen™ A15001
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Le kit de coloration de l’excroissance des neurites Molecular Probes™ comprend trois colorants fluorescents : un indicateur de viabilité cellulaire, une coloration de membrane cellulaire et un réactif de suppression de fond. Veuillez noter que les colorants inclus dans le kit ne sont pas spécifiques aux neurones et colorent les cellules animales. Ce kit ne convient pas à la distinction des neurones d’autres types de cellules dans une population mixte.
- Colorez les cellules plus rapidement qu’avec l’immunocytochimie (en à peine 15 minutes).
- Mesurez l’excroissance des neurites et la santé cellulaire dans un même échantillon.
- Prenez des images des cellules vivantes ou fixes.
- Capturez les données à l’aide d’un microscope à fluorescence standard, d’un lecteur de microplaques ou d’un instrument HCS.
Résultats de coloration rapides
Le kit de coloration de l’excroissance des neurites permet de gagner du temps et d’effectuer moins d’étapes par rapport à l’immunocoloration. Un flux de travail typique utilisant ce kit prend 15–30 minutes et implique seulement deux étapes d’échange de milieux avant de prendre une mesure. Par contre, l’immunocoloration implique plusieurs étapes d’incubation d’anticorps, de lavage et de blocs qui prennent plusieurs heures pour être terminées.
Lectures multiplexées
Le kit de coloration de l’excroissance des neurites fait la distinction entre les effets composés sur la viabilité cellulaire et l’excroissance des neurites en fournissant un affichage double couleur.
Protocole souple
Selon le type de cellule d’intérêt, il est préférable d’utiliser une méthode de coloration de cellules fixes qu’une coloration de cellules vivantes. Les deux protocoles sont fournis dans le manuel du produit pour une flexibilité maximale.
Compatibilité avec les instruments
Les signaux de fluorescence générés avec le kit de coloration de l’excroissance des neurites peuvent être mesurés avec un lecteur de microplaques par fluorescence, un microscope ou un instrument HCS pour assurer la compatibilité avec votre flux de travaux existant. De même, les sondes utilisées dans ce kit sont compatibles avec les ensembles de filtres d’émission TRITC (orange-rouge) et FITC (vert) standard.
Ce kit comprend :
Facilement évolutif pour n’importe quelle plaque de culture, boîte ou format de lame, le kit de coloration de l’excroissance des neurites est fourni avec des réactifs suffisants pour exécuter 1 000 dosages à 96 puits et comprend :
- 100 µl d’indicateur de viabilité cellulaire (1 000X)
- 100 µl de coloration de membrane cellulaire (1 000X)
- 2,5 ml de colorant de suppression du fond (100X)
Spécification
Couleur verte, orange | |
Kit de coloration de l’excroissance des neurites |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.