Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Body for Stemi 305 Trino Greenough System
Designed for use with the Stemi 305 Trino Greenough System
Marque:  Carl Zeiss™ 4350639010
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15465120
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Camera port with fixed 50 vis :50 doc left split and C-Mount 0.5x
  • Manually operable zoom 5:1 (0.8x to 4.0x) on both sides
  • Fixed zoom clickstops 0.8x, 1x, 2x, 3x, 4x
  • Free working distance 110mm
  • Viewing angle 45° with adjustable interocular distance 55 to 75mm
  • Eyepiece mount 30mm with maximum field number 23mm
  • Mount D: 76mm for Stemi mount/Mount S
  • Interface D: 66mm for illuminators
  • Thread M52 for front optics or analyzer
  • Integrated near-vertical LED illumination (IVI) for stands K EDU/LAB/MAT, stand M LED, controller K LED Additionally included:
  • Eyepieces 10x/23 Br. foc.
  • Spiral cable RJ12