Learn More
Thermo Scientific™ Kits de contrôle qualité MicroScan™
Description
Garantissez une bonne performance, des résultats de tests cliniques reproductibles et une évaluation microbiologique fiable des échantillons pharmaceutiques et alimentaires avec les organismes de contrôle qualité Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Les kits de contrôle qualité Thermo Scientific™ MicroScan™ incluent des organismes de CQ prêts à l’emploi au format Culti-Loops, qui sont des oeses bactériologiques jetables prêtes à l’emploi contenant des microorganismes viables stabilisés dans une matrice gélifiée unique.
Si vous recherchez des résultats de qualité fiables, faites confiance aux organismes de contrôle qualité Thermo Scientific, dotés de plus de 30 ans d’expertise dans la fabrication et le conditionnement des microorganismes contrôlés.
Confort
- Diminuez les coûts et le temps inutiles grâce à des oeses pour un ensemencement direct ne nécessitant aucune réhydratation.
Performances
- Obtenez une viabilité et une récupération accrues grâce aux organismes préservés sur gel.
Valeur
- Consolidez vos commandes et les frais d’expédition en passant par un seul fournisseur pour vos milieux de culture haute qualité et organismes de contrôle qualité.
Confiance
- Bénéficiez d’une traçabilité totale avec les souches ATCC™ sous licence
Efficacité
- Disposez d’une documentation précise et pratique avec les étiquettes détachables et transférables.
Sécurité
- Réduisez le risque de contamination et d’infection grâce à un produit qui ne nécessite aucune manipulation d’organismes.
- Plus de 600 organismes de contrôle qualité, dont des sets pratiques pour les systèmes d’identification couramment utilisés
- Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
- Membre du programme ATCC™ Licensed Derivative
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
* L’emblème ATCC Licensed Derivative™, le logo ATCC Licensed Derivative™ et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™. Thermo Fisher Scientific détient une licence lui permettant d’utiliser ces marques commerciales et de vendre les produits dérivés des cultures ATCC™.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Format | Culti-Loops |
| Type de produit | Kit QC Culti-Loops |
| Classe d’organisme cible | Panel d’organismes |
| Type de test | CQ qualitatif |
| Quantité | 5 anses/boîte |
| Espèces | Klebsiella oxytoca |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.