Learn More
Sartorius Milieux Microsart™
Améliore la sécurité du contrôle de la qualité microbiologique dans les industries pharmaceutique et biotechnologique pour les tests de limites microbiennes conformément à l’USP et au PE
Marque:  Sartorius 14314--47----ACN
461.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21941" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15942510
  • 640.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 02-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Boîte de milieu gélosé prête à l’emploi (pré-remplie de différents types de milieux gélosés) avec couvercle actif
  • Conditionnées stériles et prêtes à l’emploi avec les unités de filtration Microsart
  • Le couvercle actif permet le transfert sans contact de la membrane, sans utiliser de pince brucelle et réduit le risque de contamination secondaire
  • Le couvercle intérieur soulevable permet d’accéder facilement à certaines colonies après incubation pour une analyse plus approfondie
Spécification
Spécification
SDA ; microorganismes cibles : levures et moisissures
Milieu de croissance