Learn More
Sartorius Filtres à membrane Microsart™ @Filter 100 en sachets
Filtres à membrane convenant à une utilisation dans les unités Microsart @Filter
Marque: Sartorius 16D03--10-H6--BL
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Filtres à membrane convenant à une utilisation dans les unités Microsart @Filter
Les unités de filtration Microstart@ stériles et prêtes à l’emploi combinent un entonnoir et un filtre à membrane quadrillée en une seule unité. Elles ont été spécialement mises au point pour la détection et l’énumération des microorganismes dans les industries pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, de l’eau et d’autres liquides. Pour des volumes d’échantillons d’une capacité maximale de 100 ml, le filtre Microsart @ 100 est le dispositif idéal. La conception optimisée permet un rinçage minutieux du système après la filtration. Aucun liquide n’est retenu dans l’entonnoir de filtration. L’étanchéité optimale au niveau de la base Microsart de 47 mm est garantie par le bouchon Click-Fit.
Sûreté et fiabilité :
Conditionnement stérile - La stérilisation au point d’utilisation n’est pas nécessaire
Base et entonnoir entièrement jetables - La procédure sans préparation et stérilisation réduit le risque de contamination secondaire
Conception et matériaux optimisés - Aucun liquide ne reste après la filtration, le besoin de rinçage est éliminé
Manipulation facile :
Fermeture Click-Fit - Rapide dans l’analyse de routine, élimine le risque de fuite
Économie :
Adaptable sur Combisart™ - Flexibilité optimale, aucun investissement supplémentaire n’est requis
Matériel de l’entonnoir transparent - Visibilité complète de la filtration
Spécification
Gris | |
0,5 μm | |
Blanc |
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
47 mm |
Sécurité et traitement
- X60 MS @FILTER 100 CN N/B 0.45µM
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose