Learn More
Sartorius Microsart™ ADDfilter, White-Black, High Flow
Ready-to-use, sterile Microsart™ ADDfilter High Flow units combine a funnel, filter base and gridded membrane filter in one unit. They have been specifically developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmaceuticals, cosmetics, food, beverages, water and other liquids.
Marque: Sartorius 16D01--10-H6-ACG
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- La gamme Microsart™ ADDfilter est personnalisable selon les besoins individuels.
- Choisissez entre deux tailles de volume : 100 ml et 250 ml, différentes tailles de pores et différentes couleurs de filtre pour les fonds contrastés lors de l’évaluation.
- Les graduations marquées permettent des volumes d’échantillons précis.
- La conception optimisée permet un rinçage minutieux du système après la filtration.
- Aucun liquide n’est retenu dans l’entonnoir de filtration.
- L’étanchéité optimale au niveau de la base Microsart™ de 47 mm est garantie par le bouchon Click-Fit.
- Les ensembles de filtration sont disponibles en version plateau avec couvercles ou sont empilés dans des sachets pour un retrait sûr à l’aide du distributeur d’entonnoirs Microsart™.
- Microsart™ ADDvance est une gamme complète de produits et représente des produits innovants pour les analyses microbiologiques basées sur la détermination du comptage de colonies.
- De la prise de l’échantillon jusqu’à l’incubation en quelques étapes simples, tout en minimisant le risque de contamination secondaire.
- Tous les produits Microsart™ répondent aux normes d’assurance qualité les plus strictes, fournissant des résultats fiables et offrant une manipulation simple et économe en temps.
- Microsart™ ADDvance est un comptage de colonies avancé.
- Microsart™ Base et distributeur d’entonnoirs
- Microsart™ Base 47 mm est l’ajout parfait aux collecteurs en acier inoxydable Combisart™ et Microsart™ Combi.jet existants.
- Le distributeur d’entonnoirs Microsart™ garantit le retrait sécurisé des ensembles de filtration simples et stériles Microsart™ ADDfilter.
- Même après l’ouverture du sachet, les entonnoirs restants sont protégés contre une contamination secondaire.
- Les industries pharmaceutiques et biotechnologiques sont guidées par la nécessité d’optimiser leurs flux de travail et d’accroître leur efficacité sans faire de compromis sur leur niveau de sécurité.
- Les produits et les matières premières utilisés dans l’industrie pharmaceutique ou biotechnologique nécessitent le contrôle des niveaux microbiens pendant le traitement et la manipulation.
- Tous les composants du système de filtration doivent être conformes aux directives internationales, telles que les normes USP, EP ou ISO.
Spécification
Nitrate de cellulose | |
100 mL | |
27 Paquets |
0,45 μm | |
Stérile | |
Stérile |