Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ 4000-HP tissus d'essuyage microfibre pour salle blanche
MicroPolx™ 4000-HP est un tissu d'essuyage microfibre à bords soudés recommandée pour les environnements de classe ISO 4 et supérieure composée de 80 % de polyester et de 20 % de fibres tricotées en nylon microdenier.
Marque: Berkshire™ MP4000HP090910
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 6.90000kg
Description
This combination of properties provides MicroPolx 4000 HP with the high level of cleanliness abrasion resistance and chemical compatibility required for ISO Class 3 and above environments and applications requiring critical control of contaminants combined with superior performance. It offers exceptional dry cleaning efficiency for the most sensitive surfaces.Spécification
Polyester, Nylon | |
Ultrasonically Sealed | |
ISO Class 4 - 5, Cleanroom Class 10 - 100, EU Grade B/C/D |
Microfiber | |
23 x 23 cm |