Learn More
Grant Instruments™ Agitateur thermique pour microplaques
Click to view available options
Modèle:
PHMP
PHMP-100
PHMP-4
Capacité:
Microplaques à 4 x 96 ou 364 puits
Microplaques à 2 x 96 ou 364 puits
Profondeur (métrique):
250 mm
260 mm
390 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de réglage de la température : + 25°C à 100°C
- Stabilité thermique à ± 0,1 °C, uniformité de la température à ± 0,2 °C en raison du système de chauffage bidirectionnel (plateforme et couvercle)
- Vitesse d’agitation : 250 à 1200 tr/min
- Chauffage rapide
- Fonctionnement continu ou programmé, avec alarme sonore et arrêt automatique
- Sélection de deux modèles avec capacité pour deux (PHMP) ou quatre (PHMP-4) microplaques à 96 ou 384 puits
- Le couvercle chauffant recouvre complètement la plaque chauffante plate pour fournir un chauffage bidirectionnel, ainsi qu’une stabilité et une uniformité thermiques excellentes, tout en évitant la condensation
- L’association d’un chauffage bidirectionnel et d’une agitation orbitale puissante génère un rendement maximal des incubations
- Grande simplicité d’utilisation, avec un réglage aisé de la température, de la vitesse d’agitation et de l’heure à l’aide des boutons-poussoirs et de l’écran du statut LCD à 2 lignes
Spécification
Spécification
| Orbite | 2 mm |
| Vitesse de rotation | 250 à 1 200 tr/min |
| Alimentation électrique | 120/230 V, 50/60 Hz |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5°C à 100°C |
| Capacité | Microplaques à 2 x 96 ou 364 puits |
| Réglage de la température | 25°C à 100°C |
| Uniformité de la température | 0,25 à 37°C |
| Profondeur (métrique) | 260 mm |
| Hauteur (métrique) | 125 mm |
| Largeur (métrique) | 270 mm |
| Afficher plus |