Learn More
Micronova™ Savons et distributeur sans contact
BIOPHARMA
Code produit. 13127296 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Type de produit:
Désinfectant de surface et de main gantée
Désinfectant pour les mains
Savon antibactérien pour les mains
Savon pour les mains et les gants
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 13127296
Marque: Micronova™ IC420
Edge
Combine une distribution sans contact avec une installation sans tracas et un changement facile des flacons
Combine une distribution sans contact avec une installation aisée et un changement facile des flacons
Les produits de soins des mains Micronova sont doux et efficaces avec des émollients pour la peau intégrés pour les mains souvent lavées. Les flacons à pompe manuelle de 500 ml peuvent être utilisés comme distributeurs autonomes ou avec le distributeur de savon automatique MicroDispenser™ M-Zone™ (ICDISP-3) pour garantir des résultats sans contaminations.
  • Désinfectant pour mains instantané NovaClenz™ -- Fabriqué avec 62 % d’éthanol pour aider à prévenir le transfert viral. Efficace contre les bactéries, notamment Pseudomonas, Salmonella et Staphylococcus. Efficace pour réduire les infections nosocomiales. Enrichie en émollients pour hydrater les mains.
  • Savon antimicrobien pour les mains HY-G-Clenz™ -- Fabriqué avec 0,13 % de chlorure de benzalkonium et des émollients naturels. Efficace contre un large éventail de bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Activité persistante jusqu’à trois heures. pH équilibré et contient des hydratants naturels, parfait pour un lavage fréquent des mains. Conforme aux normes de l’OSHA.
  • Solution d’alcool isopropylique stérile AquaHol™ -- Fabriquée avec 70 % d’IPA stérile dans 30 % d’eau de qualité PPI, conforme aux exigences de l’USP. Filtration terminale à 0,1 micron. Irradiée aux rayons gamma. Idéal pour une utilisation avec des gants pour salle blanche.
  • Savon pour les mains à usage général NovaDyne™ -- savon pour les mains en crème douce et à pH équilibré. Fabriqués en intégrant des hydratants / émollients pour la peau, parfait pour un lavage fréquent des mains.
  • Savon pour les mains à faible teneur en sodium LoNa™ -- savon pour les mains et nettoyant pour les gants faiblement ionique et peu moussant, spécialement conçu pour la salle blanche haute technologie ; moins de 100 ppb de sodium. pH équilibré et suffisamment propre pour être utilisé sur le visage.
Spécification
Type de produit Savon antibactérien pour les mains
Color-coded No
Forme Liquide
pH 5.50 to 6.50
Scent Regular Scent
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité OSHA
Couleur Blanc
Composition Savon au chlorure de benzalkonium avec agents hydratants
Concentration 0.13%
Type de conteneur HDPE
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil.
Densité 1.01 to 1.04 g/mL at 25°C
Dimensions (L x l x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Jetable Single-use
Filtré Non-filtered
Inflammable Yes
À utiliser avec (application) Efficace contre un large éventail de bactéries à gram positif et gram négatif
Hauteur (impériale) 7.75 in.
Hauteur (métrique) 19.69 cm
Longueur (impériale) 3.75 in.
Longueur (métrique) 9.53 cm
Conditionnement 6 bottles per polyethylene lined case
Quantité 6/Cs.
Résistant à Chemical Resistant
Dimensions 500 mL
Solubilité Soluble in water
Plage de températures (impériale) 70°F to 122°F
Plage de températures (métrique) 21.1°C to 50°C
Viscosité 2000 to 3000 cP at 70°F
Volume (impérial) 16.9 oz.
Volume (métrique) 500 mL
Poids (impériale) 16.9 oz.
Poids (métrique) 0.5 kg
Largeur (impériale) 1.75 in.
Largeur (métrique) 4.45 cm