Learn More
Micronova™ Distributeur de savon sans contact pour MicroDispenser™ M-Zone™
Un système de distribution de soins des mains sans contact qui offre une installation murale aisée et une pompe alimentée par gravité, pour un remplacement simple des flacons et une utilisation efficace des piles. Les poires s’attachent facilement aux savons et aux désinfectants pour une utilisation avec le distributeur.
Marque: Micronova™ ICDISP-3
130.15 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Combine une distribution sans contact avec une installation aisée et un changement facile des flacons
Le distributeur de savon sans contact MicroDispenser™ M-Zone™ est conçu pour être utilisé avec un choix de capsules de distribution ICCAP qui se vissent sur les flacons remplaçables de 500 ml correspondants et se clipsent dans le puits du distributeur. Lorsque le faisceau électronique est interrompu par une main passant sous l’unité, la bulle de la buse s’abaisse pour distribuer 1 ou 2 ml de soin des mains dans la paume.
- Distributeur de soin des mains sans contact
- Montage mural avec bac de récupération
- Installation et remplacement de bouteilles aisés
- Unité compacte, alimentée par gravité, sans tubulure
- Utilisation efficace des piles
- Pour une utilisation avec un choix de capsules de distribution ICCAP :
- ICCAP-16 - capsule de distribution de 2 ml verte pour savons et désinfectant
- ICCAP-17IR - capsule de distribution de 1ml bleue pour désinfectant ou IPA stérile
- Conçu pour une utilisation avec les flacons de remplacement de 500 ml de soins des mains Micronova :
- Hy-G-Clenz : savon antibactérien, Aquahol : alcool stérile, NovaClenz : désinfectant pour les mains et LoNa : savon pour les mains faible en sodium
Spécification
Distributeur de savon pour les mains | |
Non stériles | |
OSHA et CDC | |
Fonctionne avec des piles AA ; fonctionne avec des flacons de soin des mains de 500 mL et ICCAP-16 ou ICCAP-17IR | |
5 in | |
Plastique | |
12 cm |
No | |
Non autoclavable | |
Blanc | |
Applications pharmaceutiques, biomédicales et dans le domaine des soins de santé | |
13 cm | |
500 mL |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048510-000 | Certificat de conformité | 31/03/2025 | ICDISP-3 |
047199-000 | Certificat de conformité | 31/12/2024 | ICDISP-3 |
046338-000 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | ICDISP-3 |
045493-000 | Certificat de conformité | 15/10/2024 | ICDISP-3 |
045667-000 | Certificat de conformité | 16/09/2024 | ICDISP-3 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
20Heures
12Minutes
43Secondes
25