Learn More
Micronova™ Manche en plastique à filetage type ACME
Poignées légères en fibre de verre à revêtement plastique
Marque: Micronova™ STAH-24WH
18.43 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Poignées légères en fibre de verre à revêtement plastique
Les manches filetés en plastique type ACME Micronova sont fabriqués en fibre de verre légère revêtue de plastique et sont disponibles en longueurs extensible et fixe. Les connecteurs filetés type ACME se fixent directement aux adaptateurs en plastique (série QP) ou, par le biais d’adaptateurs filetés SSA-2 ACME, aux têtes de serpillères à déconnexion rapide (série QD).
- Manches légers en fibre de verre revêtue de plastique
- Connecteur fileté type ACME
- Longueurs fixe ou extensible disponibles
- Longueur des manches fixes : de 12 à 60 po. (30 cm à 1,5 m)
- Longueurs maximales des manches extensibles : 36 po à 11,5 pi (90 cm à 3,5 m)
- Le connecteur fileté type ACME se fixe directement sur les adaptateurs plastiques (série QP)
- Fixation aux têtes de serpillère (série QD) via les adaptateurs filetés SSA-2 ACME
- Autoclavables
Spécification
Poignée fixe | |
White | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
0.75 in. | |
Non | |
1 Ea. | |
Serpillères | |
ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance | |
Fibre de verre, plastique |
White | |
24 po | |
60,9cm | |
1.9 cm | |
Common disinfectants and cleaning solutions | |
ACME | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Manche de serpillière pour nettoyage et désinfection des salles blanches | |
Yes | |
1.9 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
046714-000 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | STAH-24WH |
045349-000 | Certificat de conformité | 15/10/2024 | STAH-24WH |
043505-000 | Certificat de conformité | 15/10/2024 | STAH-24WH |
042938-000 | Certificat de conformité | 03/04/2024 | STAH-24WH |
042704-000 | Certificat de conformité | 20/03/2024 | STAH-24WH |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02