Learn More
Micronova™ Manche en plastique à filetage type ACME
Code produit. 15208616 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
101,6 à 182,8cm
101,6 à 256,5cm
122 cm
152,4cm
172,7 à 464,8cm
172,7 à 602 cm
30,4cm
60,9cm
91 cm
de 46 à 91 cm
Type de produit:
Manche extensible
Poignée fixe
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15208616
Marque: Micronova™ STAEH237BL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Poignées légères en fibre de verre à revêtement plastique
Poignées légères en fibre de verre à revêtement plastique
Les manches filetés en plastique type ACME Micronova sont fabriqués en fibre de verre légère revêtue de plastique et sont disponibles en longueurs extensible et fixe. Les connecteurs filetés type ACME se fixent directement aux adaptateurs en plastique (série QP) ou, par le biais d’adaptateurs filetés SSA-2 ACME, aux têtes de serpillères à déconnexion rapide (série QD).
  • Manches légers en fibre de verre revêtue de plastique
  • Connecteur fileté type ACME
  • Longueurs fixe ou extensible disponibles
  • Longueur des manches fixes : de 12 à 60 po. (30 cm à 1,5 m)
  • Longueurs maximales des manches extensibles : 36 po à 11,5 pi (90 cm à 3,5 m)
  • Le connecteur fileté type ACME se fixe directement sur les adaptateurs plastiques (série QP)
  • Fixation aux têtes de serpillère (série QD) via les adaptateurs filetés SSA-2 ACME
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Manche extensible
Code couleur Black
Couleur White, Black
Longueur (impériale) 68 to 237 in.
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 172,7 à 602 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 1.9 cm to 2.5 cm
Largeur (impériale) 0.75 in. to 1 in.
Résistant à Common disinfectants and cleaning solutions
Jetable Reusable
Type de filetage Universal Acme; Black End Cap
Quantité 1 Ea.
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) QP mop adapters and brushes with threaded connection
À utiliser avec (application) Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Color-coded Yes
Matériau Fiberglass, Plastic
Diamètre (métrique) 1.9 cm to 2.5 cm