Learn More
Micronova™ Ruban de sécurité en SST™
Code produit. p-4403968 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Largeur (impériale):
2 in
3 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13108525
Marque: Micronova™ SST182BLWH
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la délimitation et le codage couleur d’équipements et de zones spécifiques
For delineating and color coding specific equipment and areas
  • En vinyle laminé
  • Sensible à la pression
  • Résistant aux éraflures
  • Traité en salle blanche
  • Résiste bien aux solvants, à l’humidité et à l’huile
  • Enroulé sur un mandrin en plastique
  • Disponible avec rayures noir/jaune, noir/blanc ou rouge/blanc
  • Longueur du rouleau : 18 yd. (16,4 m)
Informations sur la commande
Modèles disponibles en 1, 2 ou 3 po de largeur.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Rubber
Revêtement Polylaminated Vinyl
Couleur Noir, Blanc
Finition Matte
Format Roll
Matériau Vinyle laminé
Type de produit Cleanroom Tape
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Délimitation et codage couleur d’équipements et de zones spécifiques
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (LxW) 16.5 m x 50.8 mm (18 yd. x 2 in.)
Longueur (impériale) 18 yd
Longueur (métrique) 16,4 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm