Learn More
Micronova™ Housses RollerTool™
Code produit. p-4674426 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
MegaTex, polyamide non-tissé
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, polyester texturé 100 %
Quantité:
24/boîte
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 15269898
Marque: Micronova™ RTC2012IR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Requires
Poignée QDRT-01 et SSU
Cet adaptateur pour serpillière est équipé de deux plaques en acier inox qui fonctionnent avec une variété de housses irradiées pour nettoyer les incubateurs à flacon rotatif supérieurs et inférieurs de 3 pouces dans les salles blanches. Les housses sont irradiées aux rayons gamma et disponibles dans une variété de trois tissus pour le nettoyage spécialisé.
Les housses Micronova RollerTool™ et RollerTool irradiées sont spécialement conçues pour nettoyer et désinfecter les incubateurs à flacons rotatifs, mais peuvent également être utilisées pour les tuyauteries de petite taille et d’autres surfaces de salles blanches. L’adaptateur à plaque double comprend un raccord à déconnexion rapide à utiliser avec n’importe laquelle des poignées SSU pour une portée étendue à l’intérieur du rack à agitateurs rotatifs.
  • Structure pour adaptateur de serpillière avec plaques en acier inox doubles
  • Conçu pour nettoyer et désinfecter les incubateurs à flacons rotatifs de 3 pouces
  • Structure en acier inox électropoli avec composants en acétyle
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
  • Peut être utilisé avec les poignées SSU pour une portée étendue
  • Les housses sont irradiées aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 6,5 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 16,5 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Serpillère Rollertool
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection d’agitateurs rotatifs, de tuyauteries de petite taille et d’autres surfaces de salles blanches
Color-coded No
Matériau MegaTex, polyamide non-tissé