Learn More
Micronova™ Seaux en polypropylène Slimlinetrade;
BIOPHARMA
À utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLinetrade;
79.80€
Spécification
Type de produit Seau pour serpillère
Capacité (métrique) 22,7 L
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 6 gal.
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
12861994
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
B-7DB
Bleu
79.80€
1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12802004
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
B-7RE
Rouge
79.80€
1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12822004
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
B-7YE
Jaune
79.80€
1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
Description
pSeau étroit en polypropylène à utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine ou SlimT./ppulliChaque seau mesure 19 1/4 x 9 1/2 x 9 1/2 po et a une capacité de 6 gal./liliAutoclavable/liliDisponible en bleu, rouge ou jaune /liliSans roulettes/li/ul/p
Spécification
Spécification
Seau pour serpillère
Polypropylène
6 gal.
55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in)
Système de seau et de serpillère SlimLine
26,7 cm
55,9 cm
12 po
22,7 L
Autoclavable
Conserver à température ambiante. Pour l’autoclave - ne pas empiler - retourner le seau pour permettre son vidage.
Nettoyage des murs, des sols et des plafonds
10,5 in
22 po
Non stérile
30,5 cm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Seaux en polypropylène Slimlinetrade;