Learn More
Micronova™ Lingette nettoyante MittWipe Micronova PolyMitt™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Une gamme de lingettes nettoyantes qui offrent la polyvalence d’une lingette de grande qualité et la commodité et la sécurité d’un gant, pour un nettoyage simplifié autour des zones difficiles à atteindre dans les salles blanches. Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé.
Marque:  Micronova™ MW-2011
Code produit. 13187736
  • 11.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les lingettes nettoyantes MittWipes Micronova PolyMitt™ sont de taille standard, et conçues pour s’adapter confortablement sur une main gantée, ce qui facilite le nettoyage autour des chariots, des étagères, des cuves, des tubulures et des autres zones difficiles à nettoyer dans les salles blanches.
  • Lingettes nettoyantes durables pour un nettoyage simplifié
  • Lingettes polyvalentes et de grande qualité avec le confort et la sécurité d’un gant
  • Taille unique : s’adaptent confortablement sur une main gantée
  • Conçues pour nettoyer les zones difficiles à atteindre dans les salles blanches
  • Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • La microfibre —  80 % polyester, 20 % polyamide est très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
  • Disponible avec ou sans couche de mousse d’uréthane
  • Compatible avec les désinfectants puissants
  • Autoclavable
  • Réutilisable
Spécification
Spécification
Lingettes Mitt
30,5 cm
20,3 cm
Blanc
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in)
1/Sachet, 24/Carton
Intérieur en mousse
12 in
8 in
Polyamide non tissé, mousse d'uréthane
Non
Lingette nettoyante pour les surfaces de salles blanches et d’environnements contrôlés
Non stérile
Instructions de lavage -- L’article peut être lavé et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot046529-000 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog NumberMW-2011
Numéro de lot039418-000 Type de certificatCertificat de conformité Date24/07/2023 Catalog NumberMW-2011
Numéro de lot035963-000 Type de certificatCertificat de conformité Date05/01/2023 Catalog NumberMW-2011
Numéro de lot032182-000 Type de certificatCertificat de conformité Date04/05/2022 Catalog NumberMW-2011
Numéro de lot028044-000 Type de certificatCertificat de conformité Date29/09/2021 Catalog NumberMW-2011
Nom du produit
Micronova™ Lingette nettoyante MittWipe Micronova PolyMitt™ > MittWipe, MegaTex, polyamide, lingette nettoyante légèrement abrasive avec mousse simple face