Learn More
Micronova™ Housses pour serpillères en polyester SnapMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 13147576 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Maille abrasive en polyester, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, maille abrasive 100 % polyester, Polyester
Microfibre, polyester, nylon, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, Polyester, 20 % nylon, intérieur en mousse d’uréthane, Polyester
PolyMesh, maille abrasive 100 % polyester, Polyester
Polyamide non-tissé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyamide 100 % non tissé, Polyester
Polyamide non-tissé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyamide non-tissé 100 %, Polyester
Polyester
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, doublure PolySorb, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane épaisse
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure PolySorb, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Polyester texturé, mousse d'uréthane, polysorb, Polysorb, Polysorb
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyester à maille lisse 100 %, Polyester
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 14 po
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
24 pièces
50 pièces
Code produit. 13147576
Marque: Micronova™ MZSM6814
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Ultra léger, sèche rapidement Les housses de serpillère à franges Micronova™ Polyester SnapMop™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Les housses pour serpillères à tête plate Micronova SnapMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SnapMop™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à franges à tête plate à clipser
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à différents tissus
  • Attaches à clipser en acier inox
  • Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
    • Peau de chamois absorbante NovaLite — absorbante avec une bonne résistance au frottement
  • Disponibles sans intérieur en mousse pour l’essuyage et la désinfection rapides
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les passages et les espaces de taille réduite
    • Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs et les plafonds
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Type de tête Plat
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Comprend Intérieur en mousse de polyuréthane
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded No
Matériau Maille abrasive en polyester, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, maille abrasive 100 % polyester, Polyester