Learn More
Micronova™ Lingettes NovaWipe™
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
Marque:  Micronova™ WP1-1418
Code produit. 13137336
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Spécification
Spécification
NovaWipe™ Cleanroom Wipes
45.7 cm
10.2 cm
Reusable
Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
10 Wipers/Pk.
18 in
4 in
Polyvinyl Alcohol
18 x 4 in. (45.7 x 10.2 cm)
Workstations, laminar flow benches, walls, windows