Learn More
Micronova™ Lingettes NovaWipe™
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
Marque:  Micronova™ WP1-1212
Code produit. 13127336
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Spécification
Spécification
NovaWipe™ Cleanroom Wipes
30.5 cm
30.5 cm
Reusable
Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
10 Wipers/Pk.
12 in
12 in
Polyvinyl Alcohol
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
Workstations, laminar flow benches, walls, windows