Learn More
Micronova™ Serpillière à franges pour salles blanches MicroMop™
GREENER_CHOICE
Une gamme de serpillières à franges très efficaces avec une absorbance élevée et de faibles particules. Disponibles en trois matériaux : PVA, NovaLite ou polyester, pour un nettoyage spécialisé.
Marque:  Micronova™ CRM-66
Code produit. 11962465
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Structure MH-1, MHC-1 ou QDMH-1 avec manche SSU
Description
Description
Les serpillières à franges pour salles blanches Micronova MicroMop ™ sont très efficaces et absorbantes, disponibles en trois options de tissu et conçues pour être utilisées avec l’adaptateur de serpillière à franges QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard.
  • Serpillières à franges très efficaces
  • Absorbance élevée et faibles particules
  • Un nettoyage sec et sans résidus
  • Options de tissu disponibles :
    • PVA - PVA absorbant, idéal pour les applications de nettoyage liées aux semi-conducteurs et à la microélectronique
    • NovaLite - peau de chamois absorbante, excellente pour les applications liées aux dispositifs médicaux
    • NovaPoly - polyester lisse, excellentes capacités de désinfection des salles blanches
  • À utiliser avec l’adaptateur QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard
  • Conçues pour les environnements de salles blanches et contrôlés
Spécification
Spécification
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in)
White
Non stérile
Autoclavable
7,5 in
Reusable
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Smooth Knit Polyester
String Mop
16 in
40.6 cm
19.1 cm
Chemicals
12/Cs.
Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés