Learn More
Micronova™ Capsules de distribution pour microdistributeur M-Zone™
BIOPHARMA
À utiliser avec le M-Zone MicroDispenser
30.45€ - 30.80€
Spécification
Type de produit Capsule de distribution
Color-coded Yes
Forme Capsules
Types de pointes Spout
Scent Unscented
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Couleur Prix Quantité et disponibilité  
13197306
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
ICCAP-16
2 mL Vert
30.45€
6 pièces
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13107316
BIOPHARMA
Afficher les documents
Micronova™
ICCAP-17IR
1 mL Bleu
30.80€
6 pièces
Expédition estimée: 19-06-2025
Description
  • L’embout à bulle se visse sur le flacon de 500 ml
  • Bec verseur vert avec une capacité de 2 ml pour savons standard
  • Bec verseur bleu avec une capacité de 1 ml convenant à l’IPA stérile
Spécification
Spécification
Capsule de distribution
Capsules
Unscented
Non autoclavable
1.375 x 1.375 x 3.25 in. (3.49 x 3.49 x 8.26 cm)
Non-filtered
3.25 in.
1.375 in.
Polypropylène
1.375 in.
Yes
Spout
Incolore
Once the spout is attached the inverted bottle snaps into the well of the dispenser. When the electronic beam is broken by a hand passing under the unit, the bubble on the spout depresses to dispense the soap or lotion into the palm.
Reusable
No
8.26 cm
3.49 cm
5 x 5 x 5
3.49 cm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Capsules de distribution pour microdistributeur M-Zone™