Learn More
Micronova™ Serpillère à franges en microfibres M-Zone™ MegaSorb™
Une serpillière très absorbante qui associe l’efficacité de nettoyage de la microfibre à la facilité d’une serpillière classique. Les fibres recourbées sont composées de filaments de polyester et de nylon, conçus pour absorber les liquides et les minuscules particules dans les environnements contrôlés et critiques.
Marque: Micronova™ MZCRMS-10W
Requires : Structure MH ou MHC, ou structure QDMH avec poignée SSU
Description
La serpillière à franges en microfibres M-Zone™ MegaSorb™ est doté de tubes de microfibres distinctifs à fibres recourbées en filaments de polyester et de nylon, 30 fois plus petites que les fibres de coton, qui permettent d’absorber de minuscules particules. La serpillière en microfibres double épaisseur (MZCRMS-10D) est particulièrement efficace pour absorber les déversements et pour nettoyer des surfaces étendues.
- Serpillière à franges en microfibres
- Très absorbante et peu pelucheuse
- Tubes en microfibres recourbées en polyester et en nylon
- Absorbe les minuscules particules là où les fibres de coton se contentent de les faire rouler
- Glisse facilement autour du matériel et des appareils de salle blanche
- Conçue pour une utilisation dans des environnements contrôlés et critiques
- L’option de microfibre blanche comprend une bande de frottement supplémentaire
- À utiliser avec la poignée MH-1 ou l’adaptateur MicroMop QDMH-1 avec des poignées SSU
- Conditionnement en vrac disponible
- Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Spécification
40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 10 oz. | |
White | |
16 in | |
40.6 cm | |
15.2 cm | |
Chemicals | |
12/Cs. | |
Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés |
String Mop | |
10 oz. | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
6 in | |
Reusable | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Microfiber, Polyester, Nylon |