Learn More
Micronova™ Ruban irradié M-Zone™ CuffStrip™
Assure une étanchéité efficace entre le gant et le vêtement dans un environnement critique
Marque:  Micronova™ CST-318WHIRS
Code produit. 13127366
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le ruban d’étanchéité des poignets MicroSeal™ irradié Micronova est un ruban en polyéthylène à faible densité et à faible dégazage avec adhésif acrylique se décollant proprement et sensible à la pression ainsi que des perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po) permettant aux utilisateurs d’assembler des éléments et de le déchirer à des longueurs optimales pour fixer le gant au vêtement. Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm) ; les plus petites largeurs sont idéales pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
  • Ruban en polyéthylène irradié conforme
  • Adhésif acrylique sensible à la pression
  • Joint efficace entre le gant et le vêtement
  • Perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po)
  • Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm)
  • Plus petites largeurs pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
  • Ruban à faible densité et à faible dégazage
  • Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 pouces (7,62 cm) sans revêtement
  • Le rouleau de 18 yards (16,45 m) fournit environ 42 joints ; le rouleau de 36 yd (32,9 m), 84 joints
  • Convient aux applications de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Spécification
Traçabilité complète des lots
Acrylique
Polyéthylène, PP
Stérile
45,7 x 7,6 cm (18 x 3 po.)
45,7 cm
Ruban M-Zone CuffStrip™
Blanc
Rouleau pour salle blanche
Sceller les manchettes aux gants dans des environnements contrôlés et aseptiques
18 in
3 in