Learn More
Micronova™ Ruban M-Zone™ CuffStrip™
Assure une étanchéité efficace entre le gant et le vêtement dans un environnement critique
Marque:  Micronova™ CST-318WHIR
Code produit. 13117366
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • En polyéthylène conformable
  • Largeur de rouleau : 5,1cm (2 po)
  • Longueur du rouleau : 45,7cm (18 po)
  • Gamma-irradié
  • Revêtement épais pour une séparation facile
  • Conditionnement double
Informations sur la commande
Double-bagged, two strips per bag
Spécification
Spécification
Acrylic
Polyethylene, Polypropylene
Sterile
45.7 x 7.6 cm (18 x 3 in.)
45.7 cm
7.6 cm
White
Cleanroom Tape
Sealing Cuffs to Gloves in Controlled and Aseptic Environments
18 in.
3 in.