Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Tool et housses
Code produit. p-4717677 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur à déconnexion rapide
Housses pour serpillères à franges
Matériau:
Maille polyester, intérieur en mousse polyester, Polyester Foam Inner
Microfibre, mousse polyester à l’intérieur, Polyester Foam Inner
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, intérieur en mousse de polyester, Polyester
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, 100 % polyester tricoté lisse, Polyester
Raccord en acier inoxydable (304), électropoli, acétal, électropoli, acétal
Dimensions:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 15412060
Marque: Micronova™ QDECC14
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cet adaptateur en acier inoxydable conçu pour le nettoyage des rideaux fonctionne avec une variété de housses pour offrir une méthode simple de désinfection des rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de nettoyer efficacement les deux côtés à la fois. L’adaptateur se connecte à n’importe quel manche SSU.
Permet à l’opérateur de nettoyer les rideaux à bandes en vinyle, des deux côtés en même temps, dans les salles blanches et les zones de préparation.Le système Micronova™ Econo CurtainCleaner™ permet de saisir le rideau au niveau de sa connexion supérieure pour nettoyer les deux côtés du rideau simultanément.
Le Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool est équipé de pinces de 14 pouces qui pincent le rideau au niveau de sa partie et glissent vers le bas pour appliquer ou racler le produit nettoyant sur les deux côtés du rideau simultanément. Les housses sont disponibles en polyester lisse ou texturé, avec une couche de mousse qui contient le désinfectant et facilite l’essorage.
  • Pince simple pour nettoyer les rideaux à bandes en vinyle
  • Adaptateur en acier inox électropoli avec pinces doubles de 14 pouces
  • Nettoie les deux côtés du rideau à bandes en même temps
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Conçu pour des environnements propres et contrôlés
  • L’adaptateur se raccorde aux poignées SSU pour une portée étendue
  • Housses irradiées aux rayons gamma disponibles pour les zones aseptiques
  • Peut contenir de l’alcool et des désinfectants forts
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in)
Type de produit Adaptateur à déconnexion rapide
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 19,1 cm
Largeur (impériale) 7,5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Manches de la série SSU
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches
Color-coded No
Matériau Raccord en acier inoxydable (304), électropoli, acétal, électropoli, acétal