Learn More
Micronova™ Accessoires et outils spéciaux pour serpillères de salles blanches
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15541755 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
304 électropoli
Polyester
bande élastique
doublure PolySorb
joint pivotant en polycétone
polyamide non-tissé
Type de produit:
Housse Isolator Cleaning Tool
Isolator Tool en plastique, accessoire de manche fileté de type ACME
Outil d’isolation, accessoire de poignée à déconnexion rapide
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 15541755
Marque: Micronova™ ITC119NSIR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’insère sur les adaptateurs de serpillère à franges QDIT et QPIT. Les housses Micronova™ Isolator Tool™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Simplifie le nettoyage tout en restant conforme à la norme USP 797
Le Micronova Isolator Tool irradié est conçu pour être utilisé avec les poignées universelles SSU ou les poignées filetées STA pour s’adapter aux passages de taille réduite et permettre une portée étendue. Les housses pour serpillières sont disponibles dans une gamme de tissus différents avec une couche de mousse en option de façon à contenir davantage de désinfectant et à faciliter l’essorage.
  • Isolator Tool en plastique irradié avec choix de housses irradiées
  • Nettoyage ergonomique pour isolateurs, hottes, RAB et autre matériel de taille réduite
  • Les poignées modulaires et extensibles s’adaptent aux passages de taille réduite et étendent la portée
  • Joint pivotant à 360°, adaptateur à tête coudée pour une application facile du produit nettoyant
  • Irradiée aux rayons gamma pour une utilisation dans des environnements aseptiques
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
  • Compatible avec l’alcool, les désinfectants puissants et la stérilisation à la vapeur
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Housse Isolator Cleaning Tool
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 22,9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 50/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Comprend Un adaptateur pour outil isolant de 9 po de large, 50 housses et un manche en acier inox de 12 po de long
À utiliser avec (équipement) Adaptateurs de serpillère pour salle blanche série QDIT et QPIT
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des BSC, des hottes, des isolateurs et d’autres matériels.
Certifications/Conformité ISO 9001
Color-coded No
Matériau doublure PolySorb