Learn More
Micronova™ Accessoires et outils spéciaux pour serpillères de salles blanches
Code produit. 11932485 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
304 électropoli
Polyester
bande élastique
doublure PolySorb
joint pivotant en polycétone
polyamide non-tissé
Type de produit:
Housse Isolator Cleaning Tool
Isolator Tool en plastique, accessoire de manche fileté de type ACME
Outil d’isolation, accessoire de poignée à déconnexion rapide
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 11932485
Marque: Micronova™ QDIT09
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’insère sur les adaptateurs de serpillère à franges QDIT et QPIT. Les housses Micronova™ Isolator Tool™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Simplifie le nettoyage tout en restant conforme à la norme USP 797
Le Micronova Isolator Tool est disponible avec un choix de plaques en acier inox ou en plastique et les housses sont disponibles dans une gamme de tissus avec une couche de mousse en option pour contenir davantage de désinfectant et faciliter l’essorage. Conçu pour être utilisé avec les poignées universelles SSU ou les poignées filetées STA pour s’adapter aux passages de taille réduite et permettre une portée étendue.
  • Isolator Tool avec choix de housses
  • Nettoyage ergonomique pour isolateurs, hottes, RAB et autre matériel de taille réduite
  • Les poignées modulaires et extensibles s’adaptent aux passages de taille réduite et étendent la portée
  • Joint pivotant à 360° , adaptateur à tête coudée pour une application facile du produit nettoyant
  • L’adaptateur en acier inox (QDIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées QD SSU
  • L’adaptateur en plastique (QPIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées filetées de type ACME
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
Type de produit Outil d’isolation, accessoire de poignée à déconnexion rapide
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 22,9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 4,8 cm
Largeur (impériale) 1,9 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 1/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Isolateurs, hottes de confinement et biologiques en salle blanche et zones tampons
À utiliser avec (application) Nettoyage à l’intérieur de BSC, de hottes et d’autres matériels de taille réduite.
Color-coded No
Matériau 304 électropoli