Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiés
Code produit. 18035201 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Blue
Transparent
Transparents
Capacité (métrique):
7 L
61 L
125 l
150 L
150 L
227 L
Type d’emballage:
Cinq revêtements pliés par sachet double
Doublure pliée en sachet, 5 sachets/paquet
Revêtements pliés à conditionnement double individuel
Rouleau de revêtements sur noyau en plastique par sachet double
Épaisseur (métrique):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,15 mm
Conditionnement:
100 pièces
35 pièces
50 pièces
Code produit. 18035201
Marque: Micronova™ BL43440IRBB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces sachets en PEBD stériles conformes aux exigences de la FDA sont conçus pour contenir et transporter des déchets biomédicaux dans des environnements aseptiques. Disponibles dans des épaisseurs de 1 à 6 mm avec une capacité allant jusqu’à 60 gallons (200 L)
Les sacs BinLiner irradiés Micronova™ destinés à être utilisés dans des environnements aseptiques et des salles blanches sont conçus pour l’élimination des matières, la collecte de vêtements et le stockage de matières premières ou de produits.
Les sachets stériles Micronova BinLiner sont fabriqués en PEBD conforme aux exigences de la FDA et sont conçus pour la collecte et l’élimination des déchets, la collecte de vêtements, le stockage, les couvercles de protection destinés au matériel, et la collecte et le transport de pièces ou de matières premières dans des salles blanches et des environnements aseptiques.
  • Doublures en PEBD stérile dans une gamme de tailles
  • Les épaisseurs vont de 1 à 6 mm et les tailles vont de 1 à 60 gallons
  • Les doublures de 40 x 48 po et de 40 x 60 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1624
  • Les doublures de 34 x 40 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
  • Les doublures de 24 x 36 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-168
  • Conçus pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés
  • Les couleurs de doublure (teintes) sont : transparent, bleu et gris
  • Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
  • Gousset ou joint plat disponible en option
  • Irradiation aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Sur un rouleau : (Suffixe PC), un rouleau en conditionnement double
  • Conditionnement à plat : (Suffixe B ou BB), B : conditionnement individuel, 5 par boîte ; BB : 5 revêtements en conditionnement double
Spécification
Type de produit Sac-poubelle
Capacité (métrique) 125 l
Matériau PEBD
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 33 gal
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
Certifications/Conformité Certificat de conformité et de traitement (irradiation)
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 21,7 in
Diamètre (métrique) 55.1 cm
Dimensions 34 x 40 in
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Mise au rebut à usage général
Hauteur (impériale) 40 in.
Hauteur (métrique) 102 cm
Longueur (impériale) 34 in
Longueur (métrique) 86 cm
Type d’emballage Cinq revêtements pliés par sachet double
Quantité 50/Cs.
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,10 mm