Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie en vrac Micromesh™
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie en vrac Epredia™ MicromeshTM.
Marque: Epredia™ B1000735OR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie en vrac Thermo Scientific™ Micromesh™.
- Fabriquées en polymère d’acétal
- Grand compartiment de 24 × 27 mm idéal même pour les ponctions de biopsie
- Couvercle encastré spécialement conçu pour se trouver exactement au niveau de la surface supérieure de la cassette, permettant ainsi le marquage des cassettes avec les marqueurs automatiques de la série Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ sans retirer les couvercles
- Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
- Cartons de 1 000 unités (quatre boîtes de 250 cassettes) munies de leur couvercle
Spécification
Small Square Pore | |
Orange | |
27 mm | |
Loose Biopsy Cassette |
45° | |
24 mm | |
Polymère d’acétal |