Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique LC PAL, CTC et LEAP Microlitertrade; et Gastighttrade;
Conçues pour être utilisées avec les systèmes CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt étendu et autres échantillonneurs automatiques
Marque: Hamilton™ 203077
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.02250kg
Description
pLes seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter série 700, soit des seringues Gastight séries 1700 et 1000. Les seringues Microliter sont équipées de pistons en acier inox assemblés à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides. Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz./ppulliC-Line avec pointe de piston haute température/liliPiston à pousser réglable pour le dégagement de la pointe de piston/liliPTFE / Polymère pour une température stable/liliConception du moyeu et de l’aiguille pour un report nul/liliInertie chimique du corps de seringue en verre poli et revêtu/liliTerminaisons de la seringue : aiguille fixe (FN), aiguille fixe avec embout Luer (LTN)/liliStyle de point d’aiguille arrondie : 3/li/ulbAiguille fixe (FN)/bulliTrouvé sur les seringues de chromatographie CTC/liliFixation directe de l’aiguille au corps/li/ulbAiguille fixe avec embout Luer (LTN)/bulliPour les seringues de volume moyen/liliLes aiguilles sont soudées au corps en verre de la seringue au point correspondant au repère de graduation zéro/liliNon autoclavable/liliLe calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur/li/ul/pSpécification
Non autoclavable | |
22s G | |
0,005 in | |
0,028 in | |
0,146 cm | |
0,071 cm | |
2 po | |
Seringue pour échantillonneur automatique Gastight | |
122deg;F | |
68deg;F | |
20deg;C | |
100 μl | |
CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,05 in | |
0,013 cm | |
0,305 in | |
0,775 cm | |
2 in | |
51 mm | |
68,9 bar | |
50deg;C | |
1710 | |
Chaque | |
Arrondi | |
Fixe |