missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences MicroLiter 9mm Screwthread Autosampler Vial Caps with PTFE/Silicone/PTFE Septa

Available in multiple colors and package sizes.

129.00€

Spécification

Matériau (doublure) PTFE / silicone / PTFE
Matériau PP
Pré-fendu No
Septum PTFE / silicone / PTFE
Type À vis
Consulter d'autres spécifications

Produits 1
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17165451
Afficher les documents
DWK Life Sciences
090040YT
Jaune 100
129.00€
100 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

Spécification

Spécification

PTFE / silicone / PTFE
No
À vis
Flacons d’échantillonnage automatique de 9 mm - MicroLiter
PP
PTFE / silicone / PTFE
9 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications