Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm ScrewTin Autosampler Vial Caps with PTFE/Silicone Septa
Available in multiple colors and package sizes.
125.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Septum | PTFE, silicone |
Nb par paquet | 100 |
Gamme de produits | MicroLiter |
Type | À vis |
Code produit | Marque | Couleur | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16498895
|
DWK Life Sciences
09-0030NT |
Naturel | No |
125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécification
PP | |
100 | |
À vis | |
Flacons d’échantillonnage automatique de 9 mm - MicroLiter |
PTFE, silicone | |
MicroLiter | |
9 mm |