Learn More
Brand™ Tubes capillaires à microhématocrites
Hépariné à l’héparine sodique sur la surface interne. Tubes capillaires à microhématocrites BRAND™ codés en rouge pour le sang capillaire. Jetable, sans trait de graduation.
Marque: Brand™ 749311
34.21 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.27900kg
Description
- Jetable, sans trait de graduation
- Hépariné à l’héparine sodique sur la surface interne
- Code couleur rouge pour le sang capillaire.
- Conforme aux normes DIN ISO 12772 et BS 4316-68
- Pour utilisation dans des centrifugeuses à hématocrites.
Spécification
Héparinate de sodium | |
Centrifugeuses à hématocrite | |
À utiliser avec du sang capillaire hépariné |
1,15 ± 0,05 mm | |
Rouge | |
75 ± 0,5 mm |