Learn More
Fisherbrand™ Filtres en microfibre de verre, grade 262
Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ qualité 262 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l’acide fluorhydrique).
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Filtre en microfibres de verre• Très grande pureté chimique
• Résiste à des températures jusqu'à 500°C
• Grande capacité de rétention, bonne capacité de charge, débit important
• Très faible taux d'absorption d'humidité de l'air
• Compatible chimiquement avec la plupart des solvants et réactifs
• Filtre fibre de verre
• Grade 262
• Disque plat
Spécification
120 g/m2 | |
Disc | |
2.7 μm | |
Membrane pre-filters | |
Non-hygroscopic | |
0.02 in. | |
Filter |
Microfilter | |
Borosilicate Glass | |
30 sec. | |
262 | |
500°C | |
0.53 mm | |
89.9 mm |