Learn More
Fisherbrand™ Filtres en microfibre de verre, grade 262
Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ qualité 262 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l’acide fluorhydrique).
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04320kg
Code produit. 11714113
  • 33.30€ / 50 pièces
En stock
Description
  • Ne contiennent aucun liant
  • Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
  • Résistants à l’humidité
  • Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines
  • Capacité de charge élevée
  • Grande pureté chimique
  • fabriqués avec de l’eau déminéralisée
  • Grande perméabilité à l’air
Applications :
  • Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons pour HPLC, de solvants
  • Teneur en sédiments des produits pétroliers
  • Test de liaison aux ligands
  • Surveillance de la pollution de l’air
  • Préfiltres à membrane
  • Dosages radio-immunologiques
  • Solides en suspension dans l’eau, les fumées
  • Numération par scintillation liquide
  • Prélèvement de cellules
  • Teneur en graisse des produits laitiers
Spécification
Spécification
120 g/m2
Disque uni
2,7 μm
Pré-filtres à membrane
Non hygroscopique
0,02 in
Filtre
Microfiltration
Verre borosilicaté
30 s
262
500deg;C
0,53 mm
47 mm