Learn More
Fisherbrand™ Filtres micro fibre de verre, grade 259
100 % microfibre de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ de grade 259 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils font preuve d’une résistance chimique à la plupart des solvants et des réactifs (à l’exception de l’acide fluorhydrique).
18.15€ - 117.65€
Spécification
Poids de base | 52 g/m2 |
---|---|
Format | Disc |
Matériau | Verre borosilicaté |
Porosité | 1.6 μm |
Durée de filtration | 60 sec. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11475238
|
Fisherbrand™
|
109 mm |
54.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774073
|
Fisherbrand™
|
124 mm |
50.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784073
|
Fisherbrand™
|
149 mm |
86.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714073
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
18.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724073
|
Fisherbrand™
|
45,7 mm |
44.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11798762
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
18.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11455238
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
40.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11465238
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
117.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765245
|
Fisherbrand™
|
99 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11745245
|
Fisherbrand™
|
37 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11758553
|
Fisherbrand™
|
42.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11748553
|
Fisherbrand™
|
38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Sans liant
- Conviennent à une utilisation à une température de 500°C maximum
- Résistants à l’humidité
- Adaptés à la microfiltration grâce à leurs fines fibres
- Grande capacité de charge
- Pureté chimique élevée
- À base d’eau déminéralisée
- Haute perméabilité à l’air
Applications :
- Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons HPLC, de solvants
- Sédiments dans les produits pétroliers
- Test de liaison aux ligands
- Surveillance de la pollution de l’air
- Préfiltres à membrane
- Dosages radio-immunologiques
- Solides en suspension dans l’eau, fumées
- Numération par scintillation liquide
- Collecte de cellules
- Teneur en matières grasses des produits laitiers
Spécification
52 g/m2 | |
Verre borosilicaté | |
60 sec. | |
0.26 mm |
Disc | |
1.6 μm | |
259 |