Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2300 Plus avec capuche
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
40 pièces
45 pièces
Description
- Capuche Catégorie III à 3 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des boucles, des poignets, de la taille et des chevilles.
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Barrière bi-composants à polyrevêtement
- Jaune très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Léger mais relativement solide et durable
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Comprend une capuche adaptée au respirateur et un rabat avec fermeture éclair auto-adhésive
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | Tissu non tissé bi-composant enduit de polyéthylène |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Limited-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique, Passe-doigt |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |